Merck
GE17-0780-01
Protein-A-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0780-01, pack of 1.5 g
Synonym(e):
Protein A Sepharose, Sepharose CL-4B
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
native protein A
Verpackung
pack of 1.5 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0780-01
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
Matrix
4% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-10
working range
3-9
Kapazität
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Protein A Sepharose CL-4B ist ein klassisches, gut dokumentiertes Medium für die Aufreinigung und Fraktionierung von Immunglobulinen und eignet sich für Immunpräzipitationsverfahren.
Protein A bindet an die Fc-Region von Immunglobulinen durch Interaktionen mit der schweren Kette. Die Bindung von Protein A wurde für IgG in einer Vielzahl von Säugetierarten und auch für einige IgM und IgA gut dokumentiert. Protein A Sepharose CL-4B wurde als leistungsfähiges Instrument zur Isolierung und Aufreinigung von Klassen, Unterklassen und Fragmenten von Immunglobulinen aus biologischen Flüssigkeiten und aus Zellkulturmedien eingesetzt. Da nur die Fc-Region an der Bindung beteiligt ist, ist die Fab-Region für die Antigenbindung verfügbar.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Aufreinigung und Fraktionierung von Immunglobulinen ist gut dokumentiert
  • Starke Bindung an die Fc-Region von IgG
  • Hohe Kapazität – 20 mg humanes IgG/mL.
  • Für Immunpräzipitationsverfahren geeignet
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel L Galvan et al.
The Journal of clinical investigation, 129(7), 2807-2823 (2019-05-08)
Phosphorylation of Dynamin-related protein1 (Drp1) represents an important regulatory mechanism for mitochondrial fission. Here we established the role of Drp1 Serine 600 (S600) phosphorylation on mitochondrial fission in vivo, and assessed the functional consequences of targeted elimination of the Drp1S600
Anna Kaisa Kylmä et al.
British journal of cancer, 119(1), 89-95 (2018-06-23)
An opportunistic oral pathogen, Treponema denticola (Td), has been linked to orodigestive carcinogenesis, but its role in oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) has remained open. We evaluated the presence of Td chymotrypsin-like protease (Td-CTLP) in a series of 201 unselected
Vishal Kothari et al.
PloS one, 17(5), e0266472-e0266472 (2022-05-07)
Fetuin-A (Fet-A) is a liver-secreted phosphorylated protein, known to impair insulin signaling, which has been shown to be associated with obesity, insulin resistance, and incident diabetes. Fet-A interacts with the insulin-stimulated insulin receptor (IR) and inhibits IR tyrosine kinase activity
Shelby M Knoche et al.
Immunologic research, 70(3), 371-391 (2022-03-19)
Pancreatic cancer is one of the deadliest neoplasms, with a dismal 5-year survival rate of only 10%. The ability of pancreatic cancer cells to evade the immune system hinders an anti-tumor response and contributes to the poor survival rate. Downregulation
Anahita Nejatfard et al.
Cell reports, 37(3), 109840-109840 (2021-10-24)
Nearly one-third of proteins are initially targeted to the endoplasmic reticulum (ER) membrane, where they are correctly folded and then delivered to their final cellular destinations. To prevent the accumulation of misfolded membrane proteins, ER-associated degradation (ERAD) moves these clients