Cytiva™
Die Cytiva™ Technologien haben bahnbrechende Entdeckungen in Wissenschaft und Medizin ermöglicht, welche die heutige Biotechnologiebranche geprägt haben. Mit einem breiten Portfolio, das Whatman® Filter und Membranen, Amersham™ Chromatographiesäulen und Harze, Reagenzien für die Gewebekultur sowie Produkte für die Probenvorbereitung, das Blotting und die Proteinanalyse umfasst, fördert Cytiva™ die Entdeckung und Herstellung von Therapeutika.
Abschnitte
Whatman® Laborfiltrationsprodukte
Whatman® Produkte werden für Laborprozesse von der einfachen Probenfiltration über automatisierte Anwendungen mit hohem Durchsatz bis hin zur anspruchsvollen HPLC-Probenvorbereitung eingesetzt.
- Filterpapier, Membranfilter und Spritzenvorsatzfilter in verschiedenen Materialien, Größen, Formen und Porengrößen
- Automatisierungsfreundliche Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter und Fläschchen, Kernspurmembranen und Anopore™ Membranen entsprechen den strengen Anforderungen von Pharmaunternehmen.
- Whatman® Produkte sind für das Monitoring der Umgebungsbedingungen und die Prüfung von Luft, Wasser und Boden unverzichtbar und werden in EPA-, ASTM- und ISO-Protokollen aufgeführt.
Amersham™ Harze und vorgepackte Säulen für die Proteinaufreinigung
Cytiva™ bietet eine Vielzahl Säulen und Harze für die Antikörper- und Proteinaufreinigung vom Labor- bis zum Prozessmaßstab. Hierzu gehören Lösungen für Affinitäts-, Ionenaustausch- und Größenausschlusschromatographie.
- GraviTrap™ Säulen sind vorgepackte Gravitationsflusssäulen, die für die schnelle und effiziente manuelle Aufreinigung von Proteinen und Antikörpern aus Zellkulturüberständen und biologischen Flüssigkeiten entwickelt wurden.
- SpinTrap™ Säulen sind vorgepackte Einweg-Spinsäulen für die einfache Aufreinigung von Proteinen und Antikörpern im kleinen Maßstab.
- HiTrap™ HP-Säulen sind mit Sepharose™ Hochleistungsharzen für die routinemäßige, präparative Aufreinigung von Proteinen und Antikörpern vorgepackt.
- MultiTrap™ 96-Well-Filterplatten bieten ein schnelles, zuverlässiges Format für die Aufreinigung von Antikörpern im kleinen Maßstab oder die Anreicherung von Zielproteinen unter Verwendung von vorgepackten 96-Well-Filterplatten, die manuell oder mit Hilfe automatisierter Robotersysteme zentrifugiert oder vakuumfiltriert werden können.
- HiScreen™ Säulen sind Teil der Prozessentwicklungsplattform und eignen sich hervorragend für die Methodenoptimierung und das Parameter-Screening.
- Mag Sepharose™ Medien bestehen aus magnetischen Beads auf Sepharosebasis, die die Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation oder Pulldown-Anwendungen vereinfachen und für die schnelle Aufreinigung und das Screening von Proteinen und Antikörpern aus Serum und Zellüberständen im kleinen Maßstab verwendet werden können.
- Capto™ HiRes™ vorgepackte Säulen für die hochauflösende Aufreinigung von Proteinen und anderen Biomolekülen durch Ionenaustauschchromatographie eignen sich hervorragend für die Herstellung hochreiner Proteine für Strukturstudien und die Proteinanalyse.
- Für die Größenausschlusschromatographie stehen vorgepackte Sephacryl™, Superose™ und Sephadex™ Gelfiltrationssäulen zur Verfügung.
- Sepharose™ und fließoptimierte Sepharose™ Fast-Flow-Harze sind auch separat für Skalierungsverfahren erhältlich.
- Membranen, Reagenzien und Ausrüstung für Western Blotting und den Nachweis von chemilumineszenten oder fluoreszierenden Proteinen
- Geräte und Reagenzien für SDS-PAGE und isoelektrische Fokussierung (IEF)
- Kits und Puffer für die Proteinlyse, Extraktion und Aufreinigung von Proteinen aus Geweben und Zellen
Vorbereitung und Analyse von Proteinproben
Cytiva™ bietet eine umfassende Toolbox für die Analyse von Proteinen durch Elektrophorese, Blotting und Bildgebung.
Werkzeuge für die Zellanalyse
Visualisieren, analysieren und realisieren Sie Ihre Forschungsziele mit Werkzeugen für High-Content-Analyse, hochauflösende Mikroskopie und superauflösende Bildgebung.
Zelltherapie und Zellverarbeitungsreagenzien
Hochwertige Medien und Reagenzien sind der Schlüssel zu einer konsistenten Produktion. Cytiva™ Produkte, zu denen Dichtegradientenmedien, Zellkulturmedien und Reagenzien gehören, liefern robuste und reproduzierbare Chargen. Durch diese Zuverlässigkeit wird die Notwendigkeit kostspieliger Prozessänderungen oder Revalidierungen minimiert.
Weitere Informationsquellen
- Article: RNA isolation from blood, cultured cells, and animal or plant tissue on Whatman® FTA™ cards
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
- Protocol: Reliable extraction of DNA from Whatman® FTA™ cards
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- Article: Troubleshooting 2-D DIGE Results
Troubleshooting table for 2D DIGE results lists problems, causes, and prevention methods for future experiments.
- Protocol: Processing Small Tissue or Cell Samples using Sample Grinding Kit
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
- Protocol: Protease Inhibition using Protease Inhibitor Mix
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
- Protocol: Two-Dimensional Separation of Protein Samples
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
- Protocol: Troubleshooting first-dimension IEF: Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing System
Troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from Cytiva.
- Protocol: Desalting Samples Using Mini Dialysis Kit
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
- Protocol: Cleaning Up Samples using 2-D Clean-Up Kit
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
- Protocol: Protein Determination using 2-D Quant Kit
A standard procedure for the quantitative determination of total protein concentration of a solution by the BCA method.