Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
G9422
Glycerin-2-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
Synonym(e):
β-Glycerophosphat Dinatriumsalz Hydrat, BGP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (chemical)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% Insoluble matter
≤0.5 mol % L-α-isomer
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
In der Zellbiologie βist Glycerinphosphat-Dinatriumsalz ein wichtiger Phosphatgruppendonor in Studien zur Matrixmineralisierung und beschleunigt die Kalzifizierung in vaskulären Glattmuskelzellen. Es fördert ferner die Knochenmatrix-Mineralisierung bei der Einbringung in Osteoblasten als wichtige Quelle für Phosphationen. Im Bereich der biochemischen Forschung fungiert BGP als klassischer Serin-Threonin-Phosphatase-Hemmer mit Breitspektrumwirkung in Kinase-Reaktionspuffern. Vor allem in Kulturmedien für die Differenzierung mesenchymaler Stammzellen zu Zellen vom Osteoblastentyp ist es ebenfalls ein wichtiger Donor von organischem Phosphat. Darüber hinaus wird BGP als Puffer für M17-Medium für Lactococcus-Kulturen für die Expression rekombinanter Proteine verwendet. BGP ist somit in zahlreichen Forschungsbereichen von Nutzen und daher unverzichtbar für Studien in der Zellbiologie, der biochemischen Forschung und der Metabolomik.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vielseitig und anpassbar an zahlreiche Labor- und Forschungsanwendungen
- Geeignet für Zellkulturen und Pflanzenzellkulturen
- Bestätigte geringe Schwermetallkontamination, geeignet für verschiedene Anwendungen
- BioUltra-Qualität für Ihre Forschungen in der Zellbiologie und Biochemie
Qualität
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?