Wichtige Dokumente
G7907
Galactose-Oxidase aus Dactylium dendroides
≥30 units/mg solid
Synonym(e):
D-Galactose:oxygen 6-oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fungus (Dactylium dendroides)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
2-Deoxy-D-galactose, lactose, melibiose, raffinose and stachyose react with galactose oxidase in the peroxidase:o-tolidine system.
Essentially no oxidation of D-glucose, L-galactose, L-arabinose or D-glucuronate has been observed.
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)