Wichtige Dokumente
G6148
Glasgow Minimum Essential Medium
With L-glutamine, without tryptose phosphate broth and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
GMEM
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
glucose: 4.5 g/L
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in Toxin-Eindringungs-Assays
- für die 3H-Palmitat-Markierung
- zum Kultivieren von embryonalen Stammzellen
Menge
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)