Wichtige Dokumente
53747
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp.
bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Synonym(e):
Poly-(β-glucuronsäure-[1→3]-β-N-acetylglucosamin-[1→4]), abwechslungsweise
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
(Streptococcus equi)
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Mol-Gew.
~1.5-1.8 x 10E6 Da
Verunreinigungen
≤1% protein
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2C([O-])=O
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChIKey
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- mit Methacrylsäureanhydrid für die Synthese eines vernetzbaren methacrylierten Hydrogels (Coll-MeHa)
- in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), um das PBS-Bad zu ersetzen und die Schmiermittelzusammensetzung zu variieren
- bei der Herstellung von Schmiermittel zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Grenzschmierung von Knorpeln bei Menschen mit Osteoarthrose (OA)
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable