Merck
G5884
Sigma-Aldrich
Guanosin-5′-triphosphat Lithiumsalz
~95% (HPLC), powder
Synonym(e):
GTP Lithiumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O14P3 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.18 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Assay
~95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChIKey
WDCLDKGIVWUKSE-GWTDSMLYSA-M
Anwendung
Guanosin-5′-triphosphat-Lithiumsalz wird wie folgt verwendet:
  • in Ribosomen-Aktivitätstests
  • bei der Isolierung und Polymerisation von Tubulin.
  • bei der Bestimmung der Lebensfähigkeit von Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
GTP fungiert als Träger von Phosphaten und Pyrophosphaten, die an der Einschleusung von chemischer Energie in bestimmte Biosynthesewege beteiligt sind. GTP aktiviert die signalübertragenden G-Proteine, die an zahlreichen zellulären Prozessen beteiligt sind, darunter Proliferation, Differenzierung und Aktivierung verschiedener intrazellulärer Kinasekaskaden. Proliferation und Apoptose werden teilweise durch die Hydrolyse von GTP durch die kleinen GTPasen Ras und Rho reguliert. Ein weiterer Typ der kleinen GTPasen, Rab, spielt eine Rolle beim Andocken und bei der Verschmelzung von Vesikeln und ist möglicherweise auch an der Vesikelbildung beteiligt. GTP hat jedoch nicht nur eine Funktion bei der Signalübertragung, sondern dient auch als energiereicher Vorläufer von Mononukleotideinheiten bei der enzymatischen Biosynthese von DNA und RNA.
Guanosin-5′-triphosphat dient als Substrat für Guanosin-5′-triphosphat-3′-diphosphat-diphosphatase, ein hydrolysierendes Enzym und Guanosintriphosphat-Guanyltransferase.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist auf der Seite P2 Receptors: P2X Ion Channel Family im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte anzuzeigen. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Vorsicht
Die Stabilität ist viel besser als bei Natriumsalz.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt durch enzymatische Phosphorylierung von 5′-GMP.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alcoholic liver disease and the mitochondrial ribosome: methods of analysis
Alcohol, 381-394 (2008)
Effect of quinones on microtubule polymerization: a link between oxidative stress and cytoskeletal alterations in Alzheimer's disease
Santa-Maia I, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1740(3), 472-480 (2005)
Enzyme (2005)
Adelaine K W Leung et al.
Journal of molecular biology, 402(1), 154-164 (2010-07-21)
RNA is known to perform diverse roles in the cell, often as ribonucleoprotein (RNP) particles. While the crystal structure of these RNP particles could provide crucial insights into their functions, crystallographic work on RNP complexes is often hampered by difficulties
Cyntia Taveneau et al.
The Biochemical journal, 477(14), 2697-2714 (2020-07-30)
Budding yeast septins are essential for cell division and polarity. Septins assemble as palindromic linear octameric complexes. The function and ultra-structural organization of septins are finely governed by their molecular polymorphism. In particular, in budding yeast, the end subunit can