Wichtige Dokumente
371701
Millipore
Guanosin-5′-Triphosphat, Dinatriumsalz
Synonym(e):
Guanosin-5′-Triphosphat, Dinatriumsalz, GTP, 2Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O14P3 · 2Na
Molekulargewicht:
567.14
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.51
Assay
≥90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2)[O-])N)O
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChIKey
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
Allgemeine Beschreibung
Phosphorylspender in der Proteinsynthese und in der Signaltransduktion.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable