Merck
05-1000X
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphoserin-Antikörper, Klon 4A4
clone 4A4, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer)
Allgemeine Beschreibung
Die Identifizierung der Proteinphosphorylierung als regulatorischer Mechanismus fand seinen Anfang in Studien von Fischer und Krebs Mitte der 1950er, die ihnen im Jahr 1992 den Nobelpreis einbrachten. Es ist der Hauptmechanismus für die Regulierung verschiedener zellulärer Abläufe, einschließlich Zellteilung, Proteinsynthese, transkriptionelle Regulierung und Neurotransmission. Die stabile Phosphorylierung eines beliebigen Substrats wird durch die entgegengesetzten Wirkungen von Kinasen und Phosphatasen gesteuert. Inzwischen wird angenommen, dass ein Drittel aller eukaryotischen Zellproteine phosphoryliert ist und die meisten Phosphorylierungsereignisse an den Serin- und Threoninresten auftreten (mehr als 95 %).
Spezifität
Serinphosphorylierte Proteine von allen Spezies
Immunogen
An KLH gekoppeltes Phosphoserin
Anwendung
Der Anti-Phosphoserin-Antikörper, Klon 4A4 ist ein Antikörper gegen Phosphoserin zur Verwendung in WB, IF, FC, IH(P), ELISA.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot-Analyse an Lysat aus mit Calyculin A/Okadasäure behandelten humanen A431-Karzinomzellen beurteilt.
Zielbeschreibung
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden serinphosphorylierten Proteins.
Physikalische Form
50 µl PBS mit 0,05 % Natriumazid mit 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Sepharose-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wenn das Produkt aus Versehen eingefroren und aufgetaut wurde, zentrifugieren Sie es 10 Minuten bei 13,000 x g und 2-8 °C.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Yang et al.
Chemistry & biodiversity, 19(11), e202200333-e202200333 (2022-09-24)
N6-Methyladenosine (m6A), one of the post-transcriptional modifications of RNA, is important in hepatocellular carcinoma (HCC). However, the mechanism of its regulation remains elusive. We here show that exposure of HCC cells to sulfatide significantly reduced the total mRNA m6A modification.
Avital Mendelson et al.
JCI insight, 4(16) (2019-08-23)
The complex process of platelet formation originates with the hematopoietic stem cell, which differentiates through the myeloid lineage, matures, and releases proplatelets into the BM sinusoids. How formed platelets maintain a low basal activation state in the circulation remains unknown.
SCF(Fbxw15) mediates histone acetyltransferase binding to origin recognition complex (HBO1) ubiquitin-proteasomal degradation to regulate cell proliferation.
Zou, C; Chen, Y; Smith, RM; Snavely, C; Li, J; Coon, TA; Chen, BB; Zhao, Y; Mallampalli, RK
The Journal of Biological Chemistry null
Cefan Zhou et al.
Signal transduction and targeted therapy, 8(1), 66-66 (2023-02-17)
Abnormal activation of Wnt/β-catenin-mediated transcription is closely associated with the malignancy of pancreatic cancer. Family with sequence similarity 83 member A (FAM83A) was shown recently to have oncogenic effects in a variety of cancer types, but the biological roles and
Cefan Zhou et al.
Cell insight, 1(4), 100045-100045 (2023-05-17)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) plays critical roles in cell proliferation and tumorigenesis. Autophagy has emerged as a potential mechanism involved in the acquired resistance to anti-EGFR treatments, however, the molecular mechanisms has not been fully addressed. In this study