Wichtige Dokumente
G2904
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG antibody produced in mouse
clone GT-34, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
GT-34, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
sheep, goat, bovine
Darf nicht reagieren mit
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunoelectrophoresis
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable