Wichtige Dokumente
G0886
4-O-β-Galactopyranosyl-D-mannopyranose
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-epi-Lactose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES String
OCC1OC(OC2C(O)C(O)OC(CO)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2
InChIKey
QIGJYVCQYDKYDW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)