Merck
F6755
Sigma-Aldrich
Fibrinogen from rat plasma
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
Synonym(e):
Factor I
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
rat plasma
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
Mol-Gew.
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
Konzentration
60-80% (biuret)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
immunoblotting: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Anwendung
Fibrinogen from rat plasma has been used:
  • in the preparation of growth factor solutions
  • to apply on discontinuous SDS-polyacrylamide gels for the detection of IgG (immunoglobulins) type antibodies by immunoblot analysis
  • to mix with cell suspension to form a clot and retain the cells for avoiding its dispersion during transplantation
Fibrinogen has been used in studies of haemostatic therapy in surgical and massive trauma patients. These studies have shown that fibrinogen may prove to be more superior in stopping blood loss when compared to using fresh frozen plasma (FFP).
Biochem./physiol. Wirkung
Fibrinogen ist ein Akute-Phase-Protein (APP), welches ein Teil der Proteinkoagulations-Kaskade der Blutgerinnung ist. Der Endpunkt der Kaskade ist die Produktion von Thrombin, welches Fibrinogen in Fibrin umwandelt. Thrombin hydrolysiert Fibrinogen sehr rasch, wobei Fibrinopeptid A freigesetzt wird. Der Verlust dieses kleinen Peptids reicht nicht aus, um das resultierende Fibrinmolkül unlöslich zu machen; dieses neigt jedoch dazu Komplexe mit benachbarten Fibrin- und Fibrinogenmolekülen auszubilden. Nun spaltet Thrombin ein zweites Peptid, Fibrinopeptid B, ab und die so gebildeten Fibrin-Monomere polymerisieren spontan zu einem unlöslichen Gel. Das polymerisierte Fibrin wird von nichtkovalenten und elektrostatischen Kräften zusammengehalten und durch das transamidierende Enzym Factor XIIIa stabilisiert, welches ebenfalls durch die Wirkung von Thrombin aus Factor XIII (fibrinstabilisierender Faktor) gebildet wird. Die unlöslichen Fibrinaggregate (Gerinnsel) und aggregierten Blutplättchen versiegelt dann das beschädigte Blutgefäß und stoppen somit die Blutung. Die Fibrinogenkonzentration im Plasma dient als nichtspezifischer Indikator dafür ob ein Entzündungsprozess im Körper im Gange ist oder nicht. Thrombin aus einem beliebigen Säuger ist in der Lage Fibrinogen von jedem anderen Säuger zu spalten.
Qualität
Contains ~12% sodium citrate and ~18% sodium chloride.
Hinweis zur Analyse
Protein determined by biuret.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cell Transplantation as a Method to Investigate Spinal Cord Regeneration in Regenerative and Nonregenerative Xenopus Stages
Mendez-Olivos EE and LarraIn J
Cold Spring Harbor Protocols (2018)
Salmon fibrin glue in rats: antibody studies
Laidmae I, et al.
Biologicals : Journal of the International Association of Biological Standardization, 40(1), 55-60 (2012)
Optimization of trophic support for neural stem cell grafts in sites of spinal cord injury
Robinson J and Lu P
Experimental Neurology, 291, 87-97 (2017)
C Fenger-Eriksen et al.
British journal of anaesthesia, 101(6), 769-773 (2008-09-27)
Patients experiencing massive haemorrhage are at high risk of developing coagulopathy through loss, consumption, and dilution of coagulation factors and platelets. It has been reported that plasma fibrinogen concentrations may reach a critical low level relatively early during bleeding, calling
Katarina Waldén et al.
The Annals of thoracic surgery, 97(4), 1199-1206 (2014-02-11)
Data from small selected patient populations suggest that the preoperative plasma concentration of fibrinogen influences postoperative blood loss and red blood cell transfusion after cardiac operations, but there are also conflicting reports. We assessed the importance of preoperative fibrinogen concentration