Wichtige Dokumente
F3523
Monoclonal Anti-Digoxin–FITC antibody produced in mouse
clone DI-22, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Digoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DI-22, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Lagerbedingungen
protect from light
Kennzeichnungsgrad
3-8 mol fluorochrome per mol protein
Methode(n)
dot immunobinding: 1:16 using digoxigenin-labeled biomolecule
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable