Wichtige Dokumente
D5297
Dehydroisoandrosteron-3-Sulfat Natriumsalz Dihydrat
≥93% (TLC), powder
Synonym(e):
5-Androsten-3β-ol-17-one sulfat Natriumsalz Dihydrat, Natrium-dehydroepiandrosteron-sulfat, Prasteron-sulfat Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (TLC)
Form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
148-149 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble, clear to hazy
SMILES String
O.O.[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na.2H2O/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;;;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;;;/m0.../s1
InChIKey
NLNMKDUYGPNWAO-OXNWJOIVSA-M
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable