Merck
D4630
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyloxazol
suitable for liquid scintillation spectrometry
Synonym(e):
DPO, PPO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
Beilstein:
157021
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Eignung
suitable for liquid scintillation spectrometry
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChIKey
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Diphenyloxazol (auch PPO oder p-Phenylphenoxazol) ist eine fluoreszierende organische Verbindung. Es kann aufgrund seiner hohen Photolumineszenz-Quantenausbeute und seiner faszinierenden lumineszierenden Eigenschaften auch als organischer Szintillator verwendet werden. Es wird häufig als Fluoreszenzsonde oder -farbstoff in der analytischen Chemie und Biochemie verwendet.
Anwendung
2,5-Diphenyloxazol (PPO) kann verwendet werden in:
  • fluorografischen Verfahren für den Nachweis von Tritium, Tritium-markierten Glykopeptiden und 35S-markierten Proteinen
  • Cocktails zur Flüssigszintillation als primäres und sekundäres Fluor
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
386.6 - 393.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
197 - 201 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wavelength dependant quenching of 2, 5-diphenyloxazole fluorescence by nucleotides
KrishnaMurthy NV, et al.
Journal of Fluorescence, 18, 29-34 (2008)
Two-component molecular materials of 2, 5-diphenyloxazole exhibiting tunable ultraviolet/blue polarized emission, pump-enhanced luminescence, and mechanochromic response
Yan, et al.
Advanced Functional Materials , 24, 587-594 (2014)
Study of new luminophores for use in modern scintillation cocktails
Janda J, et al.
Journal of Luminescence, 201, 390-396 (2018)
Olivier Braem et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(10), 3513-3519 (2012-02-07)
We present a femtosecond broad-band fluorescence up-conversion study of the vibrational relaxation dynamics of two UV chromophores, 2,5-diphenyloxazole (PPO) and para-terphenyl (pTP), pumped with a large excess of vibrational energy (>2000 cm(-1)). The band narrowing of the transient fluorescence spectrum
H J Meyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(15), 2809-2817 (2000-09-14)
Spectral and time-resolved fluorescence properties as well as relative fluorescence quantum yields of carbodiimide derivatives of 2.5-diphenyloxazole (PPO) (prepared by H2S elimination from the corresponding thioureas), of some intermediates in the preparation, and of several other PPO derivatives were investigated