Wichtige Dokumente
T3203
p-Terphenyl
≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Diphenyl-benzol, PTP
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.95 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (HPLC)
bp
389 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
212-213 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
InChIKey
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
404.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
207 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?