Wichtige Dokumente
D210404
2,5-Diphenyloxazol
99%, suitable for scintillation
Synonym(e):
DPO, PPO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
λmax
303 nm
Eignung
suitable for scintillation
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChIKey
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
386.6 - 393.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
197 - 201 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)