Wichtige Dokumente
D0629
3,5-Diiod-L-Thyronin
thyroid hormone analog
Synonym(e):
3,5-Diiod-4-(4-hydroxyphenoxy)-L-phenylalanin, Iodgorgosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
255 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChIKey
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?