Wichtige Dokumente
C8656
Celatom®, säuregewaschen
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Qualität
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Methode(n)
photometry: suitable
Verlust
≤1% loss on ignition
Farbe
white
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges