Merck
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
Synonym(e):
Diatomeenerde, calciniert
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Form
powder
Qualitätsniveau
Parameter
(0.30) (Permeability(Darcy))
Partikelgröße
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
AW Standard Super Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
Anwendung
Geeignet für die meisten Filtrationen
Qualität
frei von organischem Material
Angaben zur Herstellung
mit Säure gewaschenen
Rechtliche Hinweise
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)