Wichtige Dokumente
C5259
Carbamyl-β-Methylcholinchlorid
≥99% (TLC), crystalline
Synonym(e):
Bethanechol chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
crystalline
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.)
ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
InChIKey
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Substrate
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable