Wichtige Dokumente
C4740
Cisaprid Monohydrat
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
cis-4-Amino-5-chlor-N-[1-[3-(4-fluorphenoxy)-propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenxamid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ~30 mg/mL
Ersteller
Johnson & Johnson
SMILES String
O.CO[C@@H]1CN(CCCOc2ccc(F)cc2)CC[C@@H]1NC(=O)c3cc(Cl)c(N)cc3OC
InChI
1S/C23H29ClFN3O4.H2O/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16;/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29);1H2/t20-,22+;/m0./s1
InChIKey
QBYYXIDJOFZORM-IKGOIYPNSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable