C1112
CP-55940
>98% (HPLC), powder
Synonym(e):
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL
H2O: slightly soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
InChIKey
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
Angaben zum Gen
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable