Wichtige Dokumente
B5683
Betaxolol -hydrochlorid
>98% (HPLC)
Synonym(e):
SL 75212
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 36 mg/mL
Ersteller
Alcon
SMILES String
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
InChIKey
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Anwendung
- for the preparation of crystals of (R,S)-betaxolol (BE-IV).
- to treat mammalian cells prior cell stimulation experiments.
- to study the solid structure of metoprolol.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable