Wichtige Dokumente
W381810
DL-Alanin
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
(±)-2-Aminopropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.540
FDA 21 CFR 172.54
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sweet
SMILES String
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Piezoelectric characteristics of PVA/DL-alanine polycrystals in d(33) mode.: In dieser Studie werden die piezoelektrischen Eigenschaften von Polyvinylalkohol (PVA) in Kombination mit DL-Alanin untersucht und seine potenziellen Anwendungen in biokompatiblen piezoelektrischen Geräten aufgezeigt (Jeon et al., 2023).
- dl-Alanine Covalently Bonded Giant Arsenotungstate with Rapid Photochromic and Decent Proton Conduction Properties.: Die Forschungsarbeit stellt eine neuartige DL-Alanin-gebundene Verbindung vor, die signifikante photochrome und protonenleitende Eigenschaften aufweist, die in fortgeschrittenen materialwissenschaftlichen Anwendungen genutzt werden können (Zhenget al., 2022).
- Paper-based microfluidic system and chiroptical functionalized gold nano-oval for colorimetric detection of L-Tryptophan.: Obwohl der Schwerpunkt auf L-Tryptophan liegt, umfasst diese Forschungsarbeit auch DL-Alanin als Referenz für die Entwicklung eines mikrofluidischen Systems für biochemische Assays (Karimian et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?