Wichtige Dokumente
A5835
4-Aminobutansäure
≥99%, suitable for ligand binding assays, BioXtra
Synonym(e):
γ-Aminobuttersäure, 3-Carboxypropylamin, GABA, Piperidinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4-Aminobutansäure, BioXtra, ≥99%
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Verunreinigungen
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Glührückstand
<0.1%
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): <0.04%
sulfate (SO42-): <0.05%
Kationenspuren
Al: <5 mg/kg
Ca: <20 mg/kg
Cu: <5 mg/kg
Fe: <5 mg/kg
K: <50 mg/kg
Mg: <50 mg/kg
NH4+: <500 mg/kg
Na: <70 mg/kg
Pb: <10 mg/kg
Zn: <5 mg/kg
SMILES String
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChIKey
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Olr1750(294204) , Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?