A4377
S-(5′-Adenosyl)-L-Methioninjodid
≥80% (spectrophotometric assay), suitable for cell culture
Synonym(e):
AdoMet, SAM
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
S-(5′-Adenosyl)-L-Methioninjodid, ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (HPLC)
≥80% (spectrophotometric assay)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[I-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.HI/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChIKey
XQMWYLXPEGFCFT-XKGORWRGSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)