Wichtige Dokumente
A3356
Anti-β−Amyloid [22-35] in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-A4 AMYLOID PROTEIN, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-AMYLOID BETA A4, Anti-AMYLOID-BETA PROTEIN (ABP), Anti-APPI
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~4 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using β-amyloid peptide (22-35)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using β-amyloid peptide (1-40)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blot
- dot-blot assay
- indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)