Wichtige Dokumente
F5016
Anti-Human IgG (Fc specific)−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
HP-6017, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
dot immunobinding: 1:16
particle immunofluorescence: 1:16
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- Fluorescent Dot Immunobinding Assay (F-DIBA)
- Particle Immunofluorescent Assay (F-IFMA)
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)