Wichtige Dokumente
A2050
Avidin–FITC from egg white
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Avidin–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
FITC conjugate
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Kennzeichnungsgrad
3-5.5 mol fluorochrome per mol protein
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL
indirect immunofluorescence: 1:200
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
chicken ... AVD(396260)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- flow cytometry
- double immunostaining
- double immunofluorescence
- immunnohistochemistry
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)