Wichtige Dokumente
A1164
Azaserin
Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonym(e):
O-Diazoacetyl-L-serin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Hybri-Max™
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
InChIKey
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?