Wichtige Dokumente
291609
Cyanursäure-triallylester
97%
Synonym(e):
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin, Triallyl-cyanurat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
156 °C
mp (Schmelzpunkt)
26-27 °C
Dichte
1.11 g/mL at 30 °C
SMILES String
C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChIKey
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
347.9 °F
Flammpunkt (°C)
175.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?