Wichtige Dokumente
A0521
α-Amylase aus Humanspeichel
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type IX-A
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
1,000-3,000 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 5.0-15.0% biuret
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AMY1A(276)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Substrat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)