Merck
AP114P
Sigma-Aldrich
Anti-Human-IgM-Antikörper der Ziege, Fc5µ, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
IgM besteht zu ca. 10 % aus Serumimmunglobulinen. IgM ist für die frühe Immunantwort auf die meisten Antigene von Bedeutung und dominiert bei bestimmten Antikörperreaktionen, wie denen der „natürlichen“ Blutgruppenantikörper. IgM (mit IgD) ist das wichtigste Immunglobulin, das an der Oberfläche von B-Zellen exprimiert wird.
Spezifität
In der Immunelektrophorese reagiert der Antikörper mit dem Fc5μ-Anteil der schweren Kette von humanem IgM. Reagiert nicht mit humanem IgG oder IgA und nicht mit den leichten Ketten humaner Immunglobuline. Reagiert nicht mit Nichtimmunglobulin-Serumproteinen, kreuzreagiert jedoch möglicherweise mit IgM anderer Spezies.
Immunogen
Hergestellt aus aufgereinigtem humanem IgM-Fc5μ-Fragment.
Anwendung
Der Anti-Human-IgM-Antikörper der Ziege (Fc5μ, HRP-Konjugat) ist ein Antikörper gegen humanes IgM für die Verwendung in ELISA und WB.
EIA: 1:5.000–1:100.000.
Western Blot: 1:5.000–1:200.000.
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär-& Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Physikalische Form
0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA. Enthält keine Konservierungsmittel. Lyophilisiert.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lin Sun et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1320586-1320586 (2023-12-21)
Plants are being increasingly recognized for the production of complex human proteins, including monoclonal antibodies (mAbs). Various methods have been applied to boost recombinant expression, with DNA codon usage being an important approach. Here, we transiently expressed three complex human
Sanne Reijm et al.
Arthritis research & therapy, 23(1), 230-230 (2021-09-05)
Anti-modified protein antibodies (AMPA) targeting citrullinated, acetylated and/or carbamylated self-antigens are hallmarks of rheumatoid arthritis (RA). Although AMPA-IgG cross-reactivity to multiple post-translational modifications (PTMs) is evident, it is unknown whether the first responding B cells, expressing IgM, display similar characteristics
Cleopatra K Mugyenyi et al.
PloS one, 8(7), e68304-e68304 (2013-07-19)
Antibodies to P. falciparum apical membrane protein 1 (AMA1) may contribute to protective immunity against clinical malaria by inhibiting blood stage growth of P. falciparum, and AMA1 is a leading malaria vaccine candidate. Currently, there is limited knowledge of the
Krasimir Kostov et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 56(5) (2020-05-15)
Background and objectives: HbA1c measurements may be useful not only in optimizing glycemic control but also as a tool for managing overall vascular risk in patients with diabetes. In the present study, we investigate the clinical significance of HbA1c as
Krasimir Kostov et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(5) (2021-06-03)
Thickening of the vascular basement membrane (BM) is a fundamental structural change in the small blood vessels in diabetes. Collagen type IV (CIV) is a major component of the BMs, and monitoring the turnover of this protein in type 2