93662
Fluoreszierend rot NIR 700
suitable for fluorescence
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Löslichkeit
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 672 nm; λem ~735 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Fluoreszenz-Rot 700 ist ein Fluoreszenzfarbstoff für den nahen Infrarotbereich. Extrem langwellige Fluoreszenz eignet sich besonders gut für Anwendungen, wo die Autofluoreszenz der Probe sich störend auswirken könnte könnte oder da wo die Penetration eines Gewebes oder einer anderen Matrix erforderlich ist.
Hinweis zur Analyse
weitere Exc.: 700 nm (ergibt eine geringere Emission)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable