93094
Triphenylphosphin, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: ~1-1.5 mmol/g Capacity (Phosphor)
Synonym(e):
Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol, diphenylphosphiniert, Diphenylphosphinpolystyrol, Mit Divinylbenzol vernetztes Polystyrol, diphenylphosphiniert
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Kennzeichnungsgrad
~1-1.5 mmol/g Capacity (Phosphor)
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?