Wichtige Dokumente
260932
IR-140
Dye content 95 %
Synonym(e):
5,5′-Dichlor-11-diphenylamin-3,3′-diethyl-10,12-ethylenthiatricarbocyaninperchlorat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
1075 °F
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
250-252 °C (lit.)
λmax
823 nm
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1C(/Sc2ccc(Cl)cc12)=C\C=C3/CCC(\C=C\c4sc5ccc(Cl)cc5[n+]4CC)=C3N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H34Cl2N3S2.ClHO4/c1-3-42-33-25-29(40)19-21-35(33)45-37(42)23-17-27-15-16-28(18-24-38-43(4-2)34-26-30(41)20-22-36(34)46-38)39(27)44(31-11-7-5-8-12-31)32-13-9-6-10-14-32;2-1(3,4)5/h5-14,17-26H,3-4,15-16H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
UVLDECUUBLLYRG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?