Wichtige Dokumente
56968
Sparfloxacin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Amino-1-cyclohexyl-7-(cis-3,5-dimethylpiperazino)-6,8-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
SMILES String
C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChIKey
DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
Angaben zum Gen
human ... KCNH1(3756) , TOP2A(7153)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable