Wichtige Dokumente
56395
N-Hexanoyl-L-homoserin-lacton
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
N-Caproyl-L-homoserin-lacton, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]-hexanamid, HHL
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N-Hexanoyl-L-homoserin-lacton, ≥96% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
Farbe
white to off-white
Eignung
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCC)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
ZJFKKPDLNLCPNP-QMMMGPOBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable