Wichtige Dokumente
857521P
Avanti
N-Octanoyl-L-Homoserinlacton
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)octanamide, powder
Synonym(e):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]-octanamid, C8-HSL
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (857521P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857521P-50MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bacterial lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChIKey
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable