Merck
200R-1
Sigma-Aldrich
Androgenrezeptor (SP107) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP107, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (200R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (200R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (200R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (200R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (200R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
prostate
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Allgemeine Beschreibung
Als Mitglied der Steroidhormon-Superfamilie agiert der Androgenrezeptor in bestimmtenintrazellulären Kompartimenten, um das Zellwachstum und die Transkriptionsaktivierung vonandrogenregulierten Signalwegen zu vermitteln. Die Androgenrezeptorexpression ist über verschiedene gesundeGewebetypen breit gestreut. Der Anti-Androgenrezeptor-Antikörper kann als Unterstützung beider Identifizierung von Karzinomen der Brust und Prostata herangezogen werden.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Androgenrezeptor-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 200S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A K Roy et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 949, 44-57 (2002-01-25)
Androgens are C-19 steroids secreted primarily from the testes and adrenals that play a critical role in reproduction. Reproductive functions of androgens are mediated through coordination of diverse physiological processes ranging from brain functions to specific cell proliferation and apoptosis.
Laura C Collins et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 24(7), 924-931 (2011-05-10)
Previous studies have demonstrated that androgen receptor is expressed in many breast cancers, but its expression in relation to the various breast cancer subtypes as defined by molecular profiling has not been studied in detail. We constructed tissue microarrays from
L O Gonzalez et al.
Histopathology, 50(7), 866-874 (2007-06-05)
To evaluate the expression of androgen receptors (AR) and two androgen-induced proteins [apolipoprotein D (ApoD) and pepsinogen C (PepC)] in ductal carcinoma in situ (DCIS) of the breast. AR, ApoD and PepC expression was examined in 28 cases of pure
Claire Bléchet et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 450(4), 433-439 (2007-03-03)
Previous studies have shown that C cells are twice as numerous in male than in female thyroids and that C cell hyperplasia (CCH) is much more frequent in men. These findings suggest regulation involving sex steroid hormones through the expression
R S Carroll et al.
Journal of neurosurgery, 82(3), 453-460 (1995-03-01)
The predominance of meningiomas in females, the accelerated growth of these tumors during the luteal phase of the menstrual cycle and during pregnancy, and the association between meningiomas and breast cancer have led to a number of studies examining the