Wichtige Dokumente
17946
1α-Hydroxy-vitamin D3
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1α-Hydroxy-cholecalciferol, Alfacalcidol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges