Wichtige Dokumente
C9481
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
meets USP testing specifications, Medium viscosity
Synonym(e):
Natrium-Carboxymethylcellulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Assay
6.5-9.5% anhydrous basis (Sodium)
Form
powder
Farbe
light yellow
pH-Wert
(10 g/L68 °F neutral)
Viskosität
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
Löslichkeit
water: soluble
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChIKey
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)