14879
BIS-TRIS
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(2,2-Bis-hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-tris-(hydroxymethyl)-methan
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
≤0.3%
Verlust
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH-Wert
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES String
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChIKey
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable