Merck
14324C
SAFC
EX-CELL® 302 Serumfreies Medium für CHO-Zellen
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
EX-CELL 302 ist ein serumfreies Nährmedium, das speziell für die Langzeiterhaltung transformierter Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) in Suspension zur Expression von Antikörpern oder Proteinprodukten entwickelt wurde. EX-CELL 302 ist ein geeignetes Nährmedium zur Verwendung mit der DHFR- oder Glutamin-Synthetase bzw. dem GS-System, da es kein Hypoxanthin, Thymidin oder L-Glutamin enthält. Bei Verwendung mit einem DHFR L-Selektionssystem empfehlen wir die Zugabe von 4 mM L-Glutamin für optimales Wachstum. Aufgrund der gegenwärtigen regulatorischen Bedenken in Bezug auf Rohstoffquellen wurde EX-CELL 302 nur mit rekombinanten Humanproteinen mit einem Molekulargewicht von unter 10 kD entwickelt. Die Gesamtproteinkonzentration in EX-CELL 302 beträgt weniger als 1 mg/L. Lutrol wurde in einer Endkonzentration von 0,1 % zu EX-CELL 302 hinzugefügt, um die Zellen vor einer Schädigung durch Scherbeanspruchung in begasten Bioreaktoren zu schützen.
Vorsicht
Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Mehrere Komponenten des Mediums sind lichtlabil und sollten über längere Zeit keinem Licht ausgesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable