Wichtige Dokumente
B0252
Borsäure
ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 40 mg/mL, clear, colorless
Dichte
1.440 g/cm3
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A catalyst to synthesize poly(δ-valerolactone) via bulk-ring opening polymerization.
- A ligand to synthesize metal-organic frameworks.
- A reagent in the preparation of borate buffer.
- A crosslinker to electrospun dextran nanofibers.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable