Produktname
Borsäure, powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
SMILES string
OB(O)O
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
powder
solid
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.04%
cation traces
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
1 of 4
Dieser Artikel | 1.00160 | 1.00164 | 1076341 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, NF, JP, Ph. Eur. | agency BP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, NF, Ph. Eur. | agency - |
| form powder, solid | form crystalline, solid | form solid | form solid |
| assay 99.5-100.5% dry basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% dry basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® API | product line - |
| solubility 49.2 g/L | solubility 49.2 g/L | solubility 49.2 g/L | solubility boiling water: freely soluble, ethanol: soluble, glycerol: freely soluble |
Application
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Preparation Note
Legal Information
Ähnliches Produkt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.