Wichtige Dokumente
31146
Borsäure
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH-Wert
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.440 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable