Wichtige Dokumente
537675
2-Propyloxy-ethanol
ReagentPlus®, ≥99.40%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonopropylether, Propyl-Cellosolve
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.40%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.100% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup