Merck
8.43947
Sigma-Aldrich
2-Propyloxy-ethanol
for synthesis
Synonym(e):
Ethylenglycolmonopropylether, Propyl-Cellosolve
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
Beilstein:
1731983
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
220-548-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 48 °C
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Wasser (K. F.): ≤ 0.50 %
Identität (IR): entspricht
Evaporation Number: 68
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
118.4 °F
Flammpunkt (°C)
48 °C